Learn More
Cystatin A Antibody (CPTC-CSTA-1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18384012 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18384012 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18384012 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308498
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Cystatin A Monoclonal specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cystatin A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-CSTA-1
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 2-4 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cystatin A protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1475
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ