missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytarabine, TRC

Artikelnummer. 30132486
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132486 100 mg 100 Milligramm
30133805 1 g 1 Gramm
17981305 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC998100100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 147-94-4
Summenformel C9 H13 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
Synonym Cytarabine, 4-Amino-1-β-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-arabinofuranosyl-, Cytosine, 1-β-D-arabinofuranosyl- (6CI,8CI), 4-Amino-1-β-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, (Arabinofuranosyl)cytosine, 1-(Arabinofuranosyl)cytosine, 1-(β-D-Arabinofuranosyl)cytosine, 1-β-Arabinofuranosylcytosine, 1-β-D-Arabinosylcytosine, 4-Amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one, 4-Amino-1-arabinofuranosyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, Ac 1075, Alexan, Ara-C, Ara-cell, Arabinocytosine, Arabinoside C, Arabitin, Aracytidine, Aracytin, Aracytine, Arafcyt, CHX 3311, Citozar, Cyclocide, Cylocide, Cylocide N, Cytarabin, Cytarabinoside, Cytosar, Cytosar U, Cytosine arabinoside, Cytosine β-D-arabinofuranoside, Cytosine β-D-arabinoside, Cytosine-1-β-D-arabinofuranoside, Cytosine-1-β-arabinofuranoside, DepoCyt, DepoCyte, Erpalfa, Iretin, MK 8242, NSC 287459, NSC 63878, SCH 900242, Spongocytidine, Tarabine PFS, U 19920, U 19920A, Udicil, ara-Cytosine
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cytarabine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Formelmasse 243.0855
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.