Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät
Für die Verwendung mit 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten Cytation5 Multi-Mode-Lesegeräte arbeiten bei der Multimode-Erkennung mit der patentiertenHybrid Technologie, die zur vielseitigen Einsetzbarkeit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit Hochleistungsfilter mit Monochromatoren variabler Bandbreite kombiniert.
Marke:  Agilent BioTek CYT5FA-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17207939
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
Nur Multi-Modus für Mikrotiterplatten-Lesegerät
0 bis 20%
Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
Filterbasierte Fluoreszenzintensität/Fluoreszenzpolarisation/zeitaufgelöste Fluoreszenz/Lumineszenz/Alpha-Nachweis
2 Spritzenpumpen
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
20,2 in.
17,5 in.
80 lb.
16,4 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Linear, orbital, doppelt orbital
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
CYT5FA
Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten
Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis)
4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
51,4 cm
44,5 cm
36,3 kg
41,6 cm
Max. 250 W