Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-diphosphocholin-Natriumsalzhydrat
Catalog Number p-7042884
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
33818-15-4
C14H25N4NaO11P2
510.31
MFCD00150508
YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
46738085
sodium 2-(trimethylazaniumyl)ethyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
33818-15-4
C14H25N4NaO11P2
510.31
MFCD00150508
YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
46738085
sodium 2-(trimethylazaniumyl)ethyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Zwischenprodukt bei der Synthese von Phosphatidylcholin; auch ein Phospholipase-Inhibitor
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytidin-5′-Diphosphocholin-Natriumsalzhydrat wirkt als neuroprotektives Mittel in Situationen von Hypoxie und Ischämie. Es wird als biosynthetisches Zwischenprodukt von Membranphospholipiden verwendet. Es ist ein zerebraler Vasodilator und hemmt die PLA2-Aktivierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 4110040
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 510.31 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver