Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, +99 %
Catalog Number p-7042686
20.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6757-06-8
C9H12N3Na2O8P
367.16
MFCD00150830
INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
94332
Dinatrium;[(2R,3s,4r,5r)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphat
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6757-06-8
C9H12N3Na2O8P
367.16
MFCD00150830
INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
94332
Dinatrium;[(2R,3s,4r,5r)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphat
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 367.16
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver