Learn More
Cytochrome b5, rHuman
Cytochrome b5, rHuman
Marke:  Invitrogen P2252
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
Artikelnummer. 11589226
  • 532.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Cytochrome b5 is a membrane-bound hemoprotein that enhances the catalytic efficiency of some P450 isoforms. Our human cytochrome b5 is overexpressed in E. coli and purified to homogeneity. This enzyme is provided in solution.
For Research Use Only. Not for any animal or human therapeutic or diagnostic use.
Spezifikation
Spezifikation
100 μg
Recombinant
Dry Ice
Toxicology & Drug Metabolism
Human
Store at -80°C