Learn More
Cytokeratin 10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 10 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896614
|
Proteintech
16855-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886614
|
Proteintech
16855-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody is specifically against KRT10.
Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinizing tissue (i.e.., skin) and non-keratinizing cells (i.e.. mesothelial cells). Although not a traditional marker for endothelial cells, cytokeratins have also been found in some microvascular endothelial cells. At least 20 different cytokeratins (CK) in the molecular range of 40-70 kDa and isoelectric points of 5-8.5 can be identified using two dimensional gel electrophoresis. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells. Monoclonal antibodies to cytokeratin proteins can be useful markers for tumor identification and classification.Spezifikation
Cytokeratin 10 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P02535, P13645, Q6IFW6 | |
16661, 3858, 450225 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
KRT10 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CK 10, CK10, Cytokeratin 10, K10, keratin 10, KPP, KRT10 | |
KRT10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |