missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 18 Antibody (Cocktail), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614307 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614307 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614307 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247978PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin 18
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon Cocktail
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 18 protein (Uniprot: P05783)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3875
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.