Learn More
Cytokeratin 7 Mouse, Clone: rOV-TL12/30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 7 |
---|---|
Klon | rOV-TL12/30 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920328
|
EnquireBio
3855-MSM11-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910328
|
EnquireBio
3855-MSM11-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
Cytokeratin 7 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
3855 | |
OTN 11, ovarian carcinoma cell line | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
55kDa |
rOV-TL12/30 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_011536627 | |
KRT7 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast |