Learn More
Cytokeratin 7 Mouse, Clone: rOV-TL12/30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3855-MSM11-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920328
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Cytokeratin 7
Cytoplasmic
rOV-TL12/30
Unconjugated
NP_011536627
Mouse
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
3855
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT7
OTN 11, ovarian carcinoma cell line
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.