missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytomegalovirus gB Antibody (hCMV34), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18084015 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18084015 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18084015 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10064532AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytomegalovirus gB Monoclonal specifically detects Cytomegalovirus gB in Cytomegalovirus, Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytomegalovirus gB
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon hCMV34
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CMV, CMV glycoprotein B, CMV glycoprotein GP55, Cytomegalovirus glycoprotein GP55, gB, Glycoprotein B, Glycoprotein GP55, HCMV, HCMV glycoprotein B, HCMV glycoprotein GP55, HHV 5 glycoprotein B, HHV 5 glycoprotein GP55, HHV5 glycoprotein B, HHV5 glycoprotein GP55, Human herpesvirus 5 glycoprotein B, Human herpesvirus 5 glycoprotein GP55, UL55
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Recognizes cytomegalovirus glycoprotein B, a viral ligand for CD209 which allows capture of viral particles by dendritic cells. This does not react with HSV, VSV or EBV.
Zielspezies Cytomegalovirus (CMV), Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.