Learn More
Cytosin-β-D-Arabinofuranosid-Hydrochlorid, 99 %, kristallin, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 227180050
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10021704
  • 570.60 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
12-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
69-74-9
279.67
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
134129637
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
C9H13N3O5·HCl
MFCD00012839
cytarabine hydrochloride
4-Amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on;hydrochlorid
Spezifikation
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Glasflasche
Weiß
5g
98.5% min. (HPLC)
MFCD00012839
cytarabine hydrochloride
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl
279.67
279.67
99%
Authentic
+127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
197.0°C to 198.0°C
69-74-9
C9H13N3O5·HCl
10, 2778
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N
4-Amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on;hydrochlorid
134129637
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation