Learn More
Invitrogen™ Cytosine Deaminase Polyclonal Antibody
Artikelnummer. 11559300
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11559300 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11559300 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA185365
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sheep Polyclonal Antibody
In Western blot, this antibody detects a band at ~13 and 17 kDa. Sheep anti cytosine deaminase antibody recognizes cytosine deaminase, also known as cytosine aminohydrolase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytosine Deaminase
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide
Gen FCY1
Gen-Zugriffsnummer Q12178
Gen-Alias Cytosine aminohydrolase; Cytosine deaminase; FCY1; YP9499.17; YPR062W
Gensymbole FCY1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Purified yeast cytosine deaminase.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 856175
Zielspezies Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG