missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Antibody (OTI4G1), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18690100 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18690100 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18690100 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271313DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 Monoclonal antibody specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4G1
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cytosolic, 1C, member 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.-, EC 2.8.2.1, EC 2.8.2.2, humSULTC2, ST1C2, Sulfotransferase 1C1, sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2, SULT1C#1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Cytosolic Sulfotransferase 1C2/SULT1C2 (NP_001047) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6819
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.