Learn More
Epredia™ Zubehör für Cytospin™ 4 Zytozentrifuge
Verwenden Sie dieses Zubehör mit der Epredia™ Cytospin™ 4 Zentrifuge.
Marke: Epredia™ 59910018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Zubehör mit der Thermo Scientific™ Cytospin™ 4 Zentrifuge.
- Verkürzen Sie die Vorbereitungszeit, indem Sie einen zweiten abgedichteten Kopf bereit haben, wenn die Verarbeitung des ersten abgeschlossen ist
- Autoklavierbar
- Hermetisch verschließbarer Kopf für 12 Probenkammern
Spezifikation
Rotorkopfdichtungen | |
Cytospin™ 4 Zytozentrifuge | |
Rotorkopfdichtungen |