Learn More
D-[1-13C]Xylulose (1M in Wasser), TRC
Artikelnummer. 30454266
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454266 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX75090550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-[1-13C]Xylulose
CAS 131771-46-5
Summenformel C413CH10O5
Menge 50 mg
Synonym D-[1-13C]threo-pent-2-ulose
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1/i2+1
SMILES O[13CH2]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-Name (3S,4R)-1,3,4,5-TetraHydroxy(1^{13}C)Pentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Formelmasse 151.0562
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M