Learn More
D-3-Bromocampher-8-Sulfonsäureammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Ammoniumsalz der D-3-Bromcampher-8-Sulfonsäure wird in optischen Auflösungen verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser (200 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Lagerung bei -20 °C.
Das Ammoniumsalz der D-3-Bromcampher-8-Sulfonsäure wird in optischen Auflösungen verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser (200 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt |
Schmelzpunkt | ∼284°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C. |
Formelmasse | 328.23 |
Reinheit (%) | 98% |