Learn More
Tocris Bioscience™ D 4476
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054172
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054172 50 mg 50 Milligramm
18033892 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054172 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2902/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective CK1 inhibitor. Also inhibits TGF-βRI
Selective inhibitor of casein kinase 1 (CK1) and TGF-β type-I receptor (ALK5) that displays > 20-fold selectivity over SAPK2/p38 and a much greater selectivity over all other protein kinases tested. Suppresses site-specific phosphorylation and nuclear exclusion of FOXO1a.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 301836-43-1
Summenformel C23H18N4O3
Specifications
Chemischer Name oder Material D 4476
Menge 50 mg
Formelmasse 398.41
Reinheit >99%
Molekulargewicht 398.422