Learn More
D-Abequose, TRC
Artikelnummer. 30179337
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179337 10 mg 10 Milligramm
30179133 25 mg 25 Milligramm
30179589 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA01020510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56816-60-5
Summenformel C6 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
IUPAC-Name (2R,4R,5R)-2,4,5-trihydroxyhexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Abequose
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Formelmasse 148.0736