Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alanin ist für die Biosynthese von Peptidoglycan-Vernetzungsuntereinheiten, die für bakterielle Zellwände verwendet werden, unerlässlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (155 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (schwer) und Pyridin (schwer). Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Starke Oxidationsmittel.
D-Alanin ist für die Biosynthese von Peptidoglycan-Vernetzungsuntereinheiten, die für bakterielle Zellwände verwendet werden, unerlässlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (155 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (schwer) und Pyridin (schwer). Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Alanine |
Schmelzpunkt | ∼295°C (decomposition) |
Beilstein | 1720249 |
Merck Index | 14,204 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone. |
Formelmasse | 89.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | −14° (c=5 in 5N HCl) |