Learn More
D-Albizziin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Albizziin |
| CAS | 134053-09-1 |
| Summenformel | C4 H9 N3 O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CNC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Amino-3-(carbamoylamino)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.13 |
| Formelmasse | 147.0644 |