Learn More
D-Amygdalin, 98%, Thermo Scientific™
A benzylic glycoside that has been used as an antineoplastic agent
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61472.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15474069
  • 370.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
29883-15-6
457.432
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
66509032
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
C20H27NO11
MFCD00006598
amygdalin
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
Spezifikation
D-Amygdalin
C20H27NO11
25g
14,597
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
457.432
457.44
29883-15-6
MFCD00006598
66856
amygdalin
−38° (c=1.2 in Water)
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
66509032
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation