Learn More
D-Amygdalin hydrate, 96%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L12731.04
Menge 2g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11383336
  • 25.60 € / 2 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
29883-15-6
457.432
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
66509032
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
C20H27NO11
MFCD00006598
amygdalin
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
Spezifikation
D-Amygdalin hydrate
C20H27NO11
2g
14,597
XUCIJNAGGSZNQT-KDDLJKRCSA-N
C1=CC=C(C=C1)C(C#N)OC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
457.432
457.44 (Anhydrous)
29883-15-6
MFCD00006598
66856
amygdalin
−36° (c=1.2 in Water)
(2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile
66509032
96%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation