Learn More
Tocris Bioscience™ D-AP4
Broad spectrum glutamatergic antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 010210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417423
  • 237.61 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 01-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Broad spectrum excitatory amino acid receptor antagonist. Also agonist at the quisqualate-sensitized AP6 site in hippocampus where it is less potent than L-AP4.
DL Mixture and L-isomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
D-(-)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
>98%
Observed MW: 183.1
Soluble to 100 mM in 1eq. NaOH
78739-01-2
C4H10NO5P