Learn More
D-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 17957244
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957244 50 g 50 Gramm
17959234 250 g 250 Gramm
17969314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17957244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA76417550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28697-53-2
Summenformel C5 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Synonym D-Arabinose, Arabinopyranose, D- (8CI), D-Arabinopyranose
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Arabinopyranose
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Formelmasse 150.0528