Learn More
D-Asparagin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Asparagine |
| CAS | 2058-58-4 |
| Summenformel | C4 H8 N2 O3 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | D-Asparagine, Asparagine, D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-carbamoylpropanoic acid, (2R)-4-Amino-2-azaniumyl-4-oxobutanoate, (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2,4-Diamino-4-oxobutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.12 |
| Formelmasse | 132.0535 |