Learn More
Molecular Probes™ D-Biotin
D-Biotin
Marke: Molecular Probes™ B20656
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
D-Biotin bindet mit hoher Affinität an Streptavidin-, Avidin- und Neutravidin™-Biotin-bindende Proteine. Diese Lösung kann in Verbindung mit nicht markiertem Streptavidin oder Avidin in Verfahren zur Blockierung endogenen Biotine verwendet werden.Spezifikation
Room Temperature | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
10 ml |
50 mM | |
Unconjugated |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.