Beschreibung
- D-Biotin zur Vorbereitung des Entnahmepuffers für den Einsatz in der Streptamer™ Technologie
- Um voll funktionsfähige, hochreine und nicht-induzierte Zellen zu erhalten, werden fluoreszierende oder magnetische Streptamer™ durch Zugabe von Biotin effizient aus den markierten Zellen entfernt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Konzentration | 100 mM |
| Zusammensetzung | D-Biotin |
| Kitinhalt | 0.9% (w/w) NaCl |
| pH-Bereich | 7.4 |
| Inhalt und Lagerung | -25°C to -15°C |
| Menge | 1 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preparation of Removal Buffer for The Use in Streptamer™ Technology |
| Typ | Biotin |