Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cellobiose-Octaacetat
Artikelnummer. 11362706
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362706 5 g 5 Gramm
11372706 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362706 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L08780.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5346-90-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5346-90-7
Summenformel C28H38O19
Molekulargewicht (g/mol) 678.59
MDL-Nummer MFCD00009600,MFCD00079432,MFCD00009600,MFCD00078092,MFCD00009600,MFCD00009600
InChI-Schlüssel WOTQVEKSRLZRSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-cellobiose octaacetate
PubChem CID 126963588
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5,6-Triacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cellobiose octaacetate
Schmelzpunkt 224°C to 231°C
Menge 5 g
Beilstein 79280
Merck Index 14,1961
Optische Drehung +40° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 678.59