Learn More
D-Cycloserin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023942
46.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68-41-7
C3H6N2O2
102.093
MFCD00005353
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
6234
CHEBI:40009
(4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
C1C(C(=O)NO1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68-41-7
C3H6N2O2
102.093
MFCD00005353
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
6234
CHEBI:40009
(4R)-4-amino-1,2-oxazolidin-3-on
C1C(C(=O)NO1)N
D-Cycloserin, CAS-Nr. 68-41-7, ist ein Aminosäure-Analogon der Aminosäure D-Alanin, das als Breitspektrum-Antibiotikum wirkt.
Cycloserine is an amino acid analog antibiotic used for the treatment of tuberculosis and rarely used for the treatment of noninfectious diseases. It acts as a competitive inhibitor of D-alanine during peptidoglycan synthesis. It inhibits bacterial cell wall biosynthesis and prevents the conversion of D-Alanine to L-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol und Propylenglycol. Unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Cycloserine
Schmelzpunkt 137°C (decomposition)
Beilstein 80798
Merck Index 14,2751
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in methanol and propylene glycol; Insoluble in chloroform and ether.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) ≥98%
Menge 1 g
Optische Drehung +115° (c=2 in Water)