Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose1,6-bisphosphat-Trisodiumsalz-Oktahydrat, 98 %
Artikelnummer. 15400537
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400537 10 g 10 Gramm
15410537 25 g 25 Gramm
15420537 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400537 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66256.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81028-91-3 | C6H26Na3O20P2 | 549.17 g/mol
D-Fructose-1,6-bisphosphate (FBP), a common metabolic sugar, is the precursor of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the glycolytic pathway. It is an allosteric activator of enzymes such as pyruvate kinase and a substrate used to identify and characterize enzymes such as fructose-1,6-bisphosphate aldolase(s) and fructose-1, 6-bisphosphatase(s). FBP is studied as a neuroprotective agent in brain injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Fructose-1,6-Bisphosphat (FBP), ein häufig vorkommender Stoffwechselzucker, ist der Vorläufer von Glyceraldehyd-3-Phosphat und Dihydroxyaceton-Phosphat im glykolytischen Weg. Ist ein allosterischer Aktivator von Enzymen wie Pyruvatkinase und ein Substrat, das zur Identifizierung und Charakterisierung von Enzymen wie Fruktose-1,6-Bisphosphat-Aldolase(n) und Fructose-1, 6-Bisphosphatase(n) verwendet wird. FBP wird als neuroprotektiver Wirkstoff bei Hirnverletzungen untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81028-91-3
Summenformel C6H26Na3O20P2
Molekulargewicht (g/mol) 549.17
MDL-Nummer MFCD00149340,MFCD00135870,MFCD00068321
InChI-Schlüssel DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
Synonym FDP-Na3H
IUPAC-Name Trinatriumoctahydrat-[(3S,4S,5R)-2,3,4-trihydroxy-5-[(phosphonatooxy)methyl]oxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate
Farbe Weiß
Menge 10 g
Beilstein 3837985
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 550.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver