Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose-6-Phosphat-Dinatriumsalz, 95 %
Artikelnummer. 15447619
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447619 100 mg 100 Milligramm
15457619 500 mg 500 Milligramm
15437619 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447619 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66311.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 26177-86-6 | C6H13Na2O9P | 306.11 g/mol
D-Fructose-6-phosphate disodium salt is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Fructose-6-Phosphat-Dinatriumsalz ist ein Zuckerzwischenprodukt des glykolytischen Wegs, das zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen wie Phosphofrictokinase(n), Pyrophosphat-abhängiger Fructose-6-Phosphat1-Phosphoransferase(n), D-Fructose-6-Phosphataldolase(n), Glutamin:Fructose-6-Phosphat-Amidotransferase(n) und Glucosamin-6P-Synthase(n) verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26177-86-6
Summenformel C6H13Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 306.11
MDL-Nummer MFCD16661244
InChI-Schlüssel VAPLWAFNCWDFQF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 129893509
IUPAC-Name Natrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl]dihydrogenphosphat
SMILES [Na].[Na].OCC(=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 304.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt