Learn More
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
D(-)-Fructose, zertifizierter AR für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | 103°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 7 |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 180.16g/mol |
Physikalische Form | Fest |