Learn More
D-Galactono-1,4-lacton, TRC
Artikelnummer. 30401324
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401324 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG155400100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Galactono-1,4-lactone
CAS 2782-07-2
Summenformel C6 H10 O6
Menge 100 mg
Synonym D-Galactonic acid, γ-lactone, Galactonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Galactonolactone, D-Galactonic acid 1,4-lactone, D-Galactono-1,4-lactone, D-Galactono-γ-lactone, NSC 102762, γ-D-Galactonolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-DiHydroxyethyl]-3,4-DiHydroxyoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Formelmasse 178.0477