Learn More
D(+)-Glucosamin-Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10458340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10458340 1 g Glasflasche 1 Gramm
10358703 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10153640 5 g Glasflasche 5 Gramm
11906201 25 g Glasflasche 25 Gramm
4 options
Product Code. 10458340
Brand: Thermo Scientific Acros 160440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(+)-Galactosamin-Hydrochlorid ((2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal-Hydrochlorid, CAS-Nr. 1772-03-8), ist das Salz als RNA-Syntheseinhibitor in Hepatozyten fungierende Salz des Aminozuckers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• D-Galactosamin ist ein Pyranose-Aminozucker mit hepatotoxischen Merkmalen.
•Es wirkt als Inhibitor der RNA-Synthese in Hepatozyten.
•Es fördert die Bindung polymorphonukleärer Leukozyten an Endothelzellen und erhöht so die Superoxidproduktion.
Anwendungen
• D-Galactosamin kann zusammen mit LPS als hepatotoxisch in experimentellen In-vitro-Modellen verwendet werden.
• Es eignet sich für eine Reihe biochemischer Laboranwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1772-03-8
Summenformel C6H13NO5·HCl
MDL-Nummer MFCD00135830
Synonym Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Specifications
Chemischer Name oder Material D(+)-Galactosamine hydrochloride
Farbe Weiß
Glührückstand 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Spezifische Drehung +93° to +99° (20°C, 589nm) (c=1, H2O), after 24 hrs.
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver