Learn More
D-Gluconsäure, Kalziumsalz, 99 %, ACROS Organics™
32.60 € - 337.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 299-28-5
Summenformel C12H22CaO14
Molekulargewicht (g/mol) 430.372
MDL-Nummer MFCD00064209
InChI-Schlüssel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC-Name Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10591651
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
211062500
250g Kunststoffflasche
32.60 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 17
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10358250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
211060010
1kg Kunststoffflasche
89.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10277263
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
211060051
5kg Kunststofftrommel
337.00 €
5 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
299-28-5
430.372
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
9290
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
C12H22CaO14
MFCD00064209
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
Spezifikation
D-Gluconic acid, calcium salt
Organic impurities and boric acid:Passes Test (EP)
99%
(HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
MFCD00064209
15, 1671
NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
9290
Kristalle oder kristallines Pulver
20ppm max.
Authentic
Kunststoffflasche
+ 10.20
+ 10.20 (22.00°C c=1,H2O)
250g
299-28-5
Magnesium and alkali metals: < 0.4%
C12H22CaO14
700ppm max.
03, 544
calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
430.372
430.38
99%
10ppm max.
2.0 % max. (1 g, 105°C, 16 hrs)
Sucrose and reducing sugars: < 1.0%
500ppm max.