Learn More
D-Glucono-1,5-lactone, TRC
Artikelnummer. 30134119
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
500 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134119 5 g 5 Gramm
30135554 500 g 500 Gramm
17908114 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4174755G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-80-2
Summenformel C6 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.14
Synonym Gluconic acid lactone (6CI), Gluconic acid, lactone, D- (7CI), Gluconic acid, δ-lactone, D- (8CI), (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, 1,5-D-Gluconolactone, 1,5-Gluconolactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Glucose δ-lactone, D-Gluconic acid 1,5-lactone, D-Gluconic acid lactone, D-Glucono-1,5-lactone, D-Glucono-δ-lactone, E 575, Fujiglucon, Glucono-δ-lactone, Gluconolactone, Lysactone, Riken Lactone, δ-Gluconolactone
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Gluconic acid D-lactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Formelmasse 178.0477
Reinheit (%) >95%