Learn More
D-Glucose-13C6,d7, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Glucose-13C6,d7 |
| CAS | 201417-01-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | 13C6 2H7 H5 O6 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | D-Glucose-1,2,3,4,5,6-13C6-1,2,3,4,5,6,6-C-d7, D-[13C6,1,2,3,4,5,6,6-2H7]Glucose, D-Glucose-13C6-1,2,3,4,5,6,6-C-d7 (9CI), D-Glucose-13C6,d7, D-Glucose-13C6-1,2,3,4,5,6,6-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D |
| SMILES | [2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O |
| IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5R)-1,2,3,4,5,6,6-Heptadeuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hexan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.15 |
| Mehr anzeigen |