missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Glucose, 1 mol in wässriger Lösung, steril

Catalog Number 15472909
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
50-99-7
C6H12O6
180.156
MFCD00148912
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
107526
CHEBI:42758
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
50-99-7
C6H12O6
180.156
MFCD00148912
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
107526
CHEBI:42758
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O

D-(+)-Glucose used as a ideal in culture media component. Also used in foods and medicines and as a source of certain amino acids by fermentation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
D-(+)-Glucose wird als ideale Kulturmedienkomponente verwendet. Wird auch in Lebensmitteln und Arzneimitteln und als Quelle bestimmter Aminosäuren durch Fermentation verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen. Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucose
Namenshinweis sterile
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water. Soluble in methanol.
Formelmasse 180.16
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
Physikalische Form Flüssig

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'