Learn More
D-Glucose-4,5,6,6'-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Glucose-4,5,6,6'-d4 |
| CAS | 478529-49-6 |
| Summenformel | C6 2H4 H8 O6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | D-Glucose-4,5,6,6’-2H4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2D2,4D,6D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R)-4,5,6,6-Tetradeuterio-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.18 |
| Formelmasse | 184.088 |