Learn More
D(+)-Glucose wasserfrei, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10395940 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10395940 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
10141520 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10373242 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10385940 2 kg Kunststoffpulverbehälter 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10395940 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0500/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer 148912
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 146°C
Farbe Weiß
pH 6 to 7
Verpackung Plastikfass
Menge 5 kg
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest