Learn More
D(+)-Glucose wasserfrei, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10335850
18.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.49 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
50-99-7
C6H12O6
180.156
148912
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
107526
CHEBI:42758
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
50-99-7
C6H12O6
180.156
148912
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
107526
CHEBI:42758
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
D(+)-Glukose wasserfrei, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 146°C
Farbe Weiß
pH 6 to 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest