Learn More
D(+)-Glucose wasserfrei, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
19.47 € - 98.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-99-7 |
---|---|
Summenformel | C6H12O6 |
Molare Masse (g/mol) | 180.156 |
MDL-Nummer | 148912 |
InChI-Schlüssel | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
Synonym | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
PubChem-CID | 107526 |
ChEBI | CHEBI:42758 |
IUPAC-Name | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10335850
|
Fisher Chemical
G/0450/53 |
500g | Kunststoffpulverbehälter |
19.47 €
500 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 12 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10395890
|
Fisher Chemical
G/0450/60 |
1kg | Kunststoffpulverbehälter |
31.70 €
1 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 8 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10254480
|
Fisher Chemical
G/0450/61 |
2kg | Kunststoffpulverbehälter |
51.34 €
2 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10539380
|
Fisher Chemical
G/0450/65 |
5kg | Plastikfass |
98.20 €
5 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 4 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Chemische Identifikatoren
50-99-7 | |
180.156 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
107526 | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
C6H12O6 | |
148912 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
CHEBI:42758 | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter | |
146°C | |
6 to 7 | |
C6H12O6 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:42758 | |
Fest |
Weiß | |
500g | |
50-99-7 | |
148912 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal | |
107526 | |
180.16g/mol |