Learn More
D-(+)-Glucose, wasserfrei, für ACS-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482842 500 g 500 Gramm
11492842 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482842 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252790
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucose
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Dichte 1.544 g/ml
Menge 500 g
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver