missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Glucose, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15984770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15984770 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15984770 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. G82701KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

≥ 99.5 % (GC)

  • Große Auswahl an Hilfsmaterialien und verschiedenen Kartuschen-/Säulengrößen
  • Jede Charge stationärer Phasen wurde getestet, um die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge zu gewährleisten
  • B&J’s zuverlässige Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 50-99-7
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H12O6
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
IUPAC-Name 6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.