Learn More
D-Glucose, TRC
Artikelnummer. 30005976
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005976 250 g 250 Gramm
30006152 100 g 100 Gramm
17969974 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG595000250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym (+)-Glucose, Anhydrous dextrose, Brake (pH-encapsulated glucose), C*Dry GL 01934, CPC hydrate, Cartose, Cerelose, Cerelose 2001, Clearsweet 95, Clintose L, Corn sugar, D 50W, D(+)-Glucose, Dextropur, Dextrose, Dextrosol, FeedBead, Glucodin, Glucolin, Glucopyranose, Glucose, Glucosoft, Glucosteril, Goldsugar, Grape sugar, Hi-Mesh, Maxim Energy Gel, Meritose, Meritose 200, NSC 287045, Roclys C 30725, Roferose ST, Staleydex 111, Staleydex 130, Staleydex 333, Staleydex 95M, Sugar, grape, TDA-C, TDA-S, Tabfine 097(HS), Tackidex 30L75, Toleran G, Vadex
IUPAC-Name (2RS,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formelmasse 180.06
Reinheit (%) >95%