Learn More
D-Glucose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dextrose |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formelmasse | 180.06 |
| Reinheit (%) | >95% |