Learn More
D-Glucuronamid, 98 %
19.90 € - 69.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3789-97-7
Summenformel C6H11NO6
Molekulargewicht (g/mol) 193.155
MDL-Nummer MFCD00006619
InChI-Schlüssel VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC-Name 3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carboxamid
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15497249
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66047.03
1g
19.90 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15407259
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66047.06
5g
69.70 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3789-97-7
193.155
VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
3482
C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
C6H11NO6
MFCD00006619
glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carboxamid
Spezifikation
D-Glucuronamide
Braun bis weiß
C6H11NO6
glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
Soluble in water.
C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
193.155
193.15
Pulver
3789-97-7
166°C to 167°C
MFCD00006619
1g
VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carboxamid
3482
+35° (c=2 in Water)
98%