Learn More
D(+)-Glucuronsäure, Natriumsalz, Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757567
44.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14984-34-0
C6H9NaO7·H2O
234.14
MFCD00151051
QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
sodium d-glucuronate
87235405
Kalzium;(,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14984-34-0
C6H9NaO7·H2O
234.14
MFCD00151051
QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
sodium d-glucuronate
87235405
Kalzium;(,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Schmelzpunkt 134°C to 140°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Spezifischer Drehzustand +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Spezifische Drehung + 21
Formelmasse 234.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver