Learn More
D-glycero-D-gulo-Heptopyranose, TRC
Artikelnummer. 30406287
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406287 5 mg
30402273 2.5 mg
30401971 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4501705MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6946-18-5
Summenformel C7H14O7
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
Synonym NSC 57733
IUPAC-Name (3R,4R,5R,6R)-6-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-glycero-D-gulo-Heptopyranose
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O7/c8-1-2(9)6-4(11)3(10)5(12)7(13)14-6/h2-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-,7?/m1/s1
Formelmasse 210.074